Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Leverantör: Thermo Scientific
42397.22
42397.36
42397.A4
42397.22EA
875
SEK
42397.22
42397.36
42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Formel:
(C₅H₉NO)x MW: 200000 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
25805-17-8 |