Thiophen-2-acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
T0799-25ML T0799-5ML
TCIAT0799-25MLEA 1400 SEK
TCIAT0799-25ML TCIAT0799-5ML
Thiophen-2-acetonitrile ≥98.0%
Thiophen-2-acetonitrile
Formel: C₆H₅NS
Kokpunkt: 120°C
Flampunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00005453
CAS nummer: 20893-30-5
EINECS: 244-104-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ae354ea89e01a8bb70a9eaa4e3607e6b9e3e1a2&vid=4ae354ea89e01a8bb70a9eaa4e3607e6b9e3e1a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %