Diethyl cyanophosphonate ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1242-25G
C1242-5G
TCIAC1242-25GEA
2650
SEK
TCIAC1242-25G
TCIAC1242-5G
Diethyl cyanophosphonate ≥95.0%
Diethyl cyanophosphonate
Formel:
C₅H₁₀NO₃P Kokpunkt: 104°C Flampunkt: 81°C |
MDL Number:
MFCD00010256 CAS nummer: 2942-58-7 EINECS: 220-936-5 UN: 2922 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |