Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥95.0%
Leverantör: TCI
D4000-25G D4000-5G
TCIAD4000-25GEA 2375 SEK
TCIAD4000-25G TCIAD4000-5G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥95.0%
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formel: C₁₂H₁₉O₄P
Kokpunkt: 151°C
MDL Number: MFCD00015662
CAS nummer: 1145-93-3
EINECS: 214-548-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=764f9d108ead6cc3326023f0c0e67e5fbd6d357c&vid=764f9d108ead6cc3326023f0c0e67e5fbd6d357c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %