Benzyl isocyanide ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B2185-1G
B2185-5G
TCIAB2185-1GEA
855
SEK
TCIAB2185-1G
TCIAB2185-5G
Benzyl isocyanide ≥96.0%
Benzyl isocyanide
Formel:
C₈H₇N Kokpunkt: 106°C Flampunkt: 79°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00000004 CAS nummer: 10340-91-7 EINECS: 233-738-9 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |