(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
B1455-25G B1455-5G
TCIAB1455-25GEA 2625 SEK
TCIAB1455-25G TCIAB1455-5G
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0%
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Kokpunkt: 178°C
MDL Number: MFCD00016391
CAS nummer: 772-59-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&vid=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C