Methyl-4-bromocrotonate ≥80.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Methyl 4-bromobut-2-enoate
M1689-25G
M1689-5G
TCIAM1689-25GEA
950
SEK
TCIAM1689-25G
TCIAM1689-5G
Methyl-4-bromocrotonate ≥80.0%
Methyl-4-bromocrotonate
Formel:
C₅H₇BrO₂ MW: 179,01 g/mol Kokpunkt: 75°C Flampunkt: 92°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000246 CAS nummer: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |