2-Chlorobenzylideneacetone
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(2-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
KM04159DA KM04159EA KM04159EE
MAYBKM04159DAEA 0 SEK
MAYBKM04159DA MAYBKM04159EA MAYBKM04159EE
2-Chlorobenzylideneacetone
2-Chlorobenzylideneacetone
Formel: C₁₀H₉ClO
CAS nummer: 20766-37-4