2-Naphthylacetonitrile ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
L09384.06 L09384.14
L09384.06EA 1550 SEK
L09384.06 L09384.14
2-Naphthylacetonitrile ≥97%
2-Naphthylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 7498-57-9 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 303° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004122
Formel: C₁₂H₉N
Kokpunkt: 303 °C
Smältpunkt: 82…84 °C
Densitet: 1,092
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004122
CAS nummer: 7498-57-9
EINECS: 231-352-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III