2-Propyl-2-oxazoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Propyl-4,5-dihydrooxazole
P1739-1G P1739-5G
TCIAP1739-1GEA 615 SEK
TCIAP1739-1G TCIAP1739-5G
2-Propyl-2-oxazoline ≥98.0%
2-Propyl-2-oxazoline
Formel: C₆H₁₁NO
MW: 113,157 g/mol
Kokpunkt: 147°C
MDL Number: MFCD02684776
CAS nummer: 4694-80-8
EINECS: 225-156-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08765e367c7fa3c99fcc49a75e2a766cb1e31a6c&vid=08765e367c7fa3c99fcc49a75e2a766cb1e31a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %