1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B2545-25G
B2545-5G
TCIAB2545-25GEA
1850
SEK
TCIAB2545-25G
TCIAB2545-5G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0%
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₃BrF₆ Kokpunkt: 158°C Smältpunkt: 5°C |
MDL Number:
MFCD03094336 CAS nummer: 7617-93-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 87.0 % |