Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
E0772-25G
E0772-5G
TCIAE0772-25GEA
3325
SEK
TCIAE0772-25G
TCIAE0772-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formel:
C₆H₇F₃O₂ MW: 168,12 g/mol Kokpunkt: 115°C Flampunkt: 24°C |
MDL Number:
MFCD00009903 CAS nummer: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |