m-Tolyl acetate ≥99.0%
Leverantör: TCI
A0659-25G A0659-500G
TCIAA0659-25GEA 375 SEK
TCIAA0659-25G TCIAA0659-500G
m-Tolyl acetate ≥99.0%
m-Tolyl acetate
Formel: C₉H₁₀O₂
Kokpunkt: 212°C
Smältpunkt: 12°C
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00041910
CAS nummer: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Index: 14,02583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&vid=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %