Diisobutyl phosphonate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
D3417-25G D3417-500G
TCIAD3417-25GEA 230 SEK
TCIAD3417-25G TCIAD3417-500G
Diisobutyl phosphonate ≥95.0%
Diisobutyl phosphonate
Formel: C₈H₁₉O₃P
Kokpunkt: 138°C
CAS nummer: 1189-24-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d97792af7ba5de6da6f078bedbdea9bf38323ab4&vid=d97792af7ba5de6da6f078bedbdea9bf38323ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %