3-(Trifluoromethyl)phenylacetone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone
T1693-25G
T1693-5G
TCIAT1693-25GEA
710
SEK
TCIAT1693-25G
TCIAT1693-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone ≥98.0%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Formel:
C₁₀H₉F₃O MW: 202.18 g/mol Flampunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00000397 CAS nummer: 21906-39-8 EINECS: 244-652-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |