Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
C0913-25ML
C0913-500ML
C0913-100ML
TCIAC0913-25MLEA
575
SEK
TCIAC0913-25ML
TCIAC0913-500ML
TCIAC0913-100ML
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate ≥95.0%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₉H₁₄O₃ MW: 170,21 g/mol Kokpunkt: 160°C Flampunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD00001631 CAS nummer: 1655-07-8 EINECS: 216-731-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Acid Value | max. 5.0 |