tert-Butyl ethyl malonate ≥95.0%
Leverantör: TCI
B3720-25G B3720-5G
TCIAB3720-25GEA 1125 SEK
TCIAB3720-25G TCIAB3720-5G
tert-Butyl ethyl malonate ≥95.0%
tert-Butyl ethyl malonate
Formel: C₉H₁₆O₄
Kokpunkt: 84°C
Flampunkt: 87°C
MDL Number: MFCD00009193
CAS nummer: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&vid=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %