(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Hydroxytetrahydrofuran, Oxolan-3-ol
H1331-25G H1331-5G
TCIAH1331-25GEA 1475 SEK
TCIAH1331-25G TCIAH1331-5G
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥97.0%
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,1100 g/mol
Kokpunkt: 181°C
Flampunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00005374
CAS nummer: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a4107c37dac4bbd53d32e5f2ed145b30bcf4c53&vid=8a4107c37dac4bbd53d32e5f2ed145b30bcf4c53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %