1,4,7-Triazacyclononane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1,4,7-Triazonane, TACN
T1878-1G
T1878-200MG
T1878-5G
TCIAT1878-1GEA
2500
SEK
TCIAT1878-1G
TCIAT1878-200MG
TCIAT1878-5G
1,4,7-Triazacyclononane ≥98.0%
1,4,7-Triazacyclononane
Formel:
C₆H₁₅N₃ MW: 129,2 g/mol Kokpunkt: 113°C Smältpunkt: 45°C |
MDL Number:
MFCD00012358 CAS nummer: 4730-54-5 UN: 3259 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |