2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
E0719-25G E0719-5G
TCIAE0719-25GEA 2075 SEK
TCIAE0719-25G TCIAE0719-5G
2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine ≥98.0%
2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂S
MDL Number: MFCD00038027
CAS nummer: 72987-62-3
EINECS: 277-191-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&vid=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %