Diethyl ethyl(phenyl)malonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
D3375-25G D3375-5G
TCIAD3375-25GEA 1350 SEK
TCIAD3375-25G TCIAD3375-5G
Diethyl ethyl(phenyl)malonate ≥98.0%
Diethyl ethyl(phenyl)malonate
Formel: C₁₅H₂₀O₄
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: –7°C
MDL Number: MFCD00040759
CAS nummer: 76-67-5
EINECS: 200-978-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2cc23245f1e019f34f630fc022b71f921e851f&vid=1b2cc23245f1e019f34f630fc022b71f921e851f&prid=web&clid=SAPDAM