Methyl-3-(methylthio)propionate
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Methyl3-(methylthio)propionate
M0862-25G
M0862-500G
TCIAM0862-25GEA
270
SEK
TCIAM0862-25G
TCIAM0862-500G
Methyl-3-(methylthio)propionate
Methyl-3-(methylthio)propionate
Formel:
C₅H₁₀O₂S MW: 134,20 g/mol Kokpunkt: 81°C Flampunkt: 72°C |
MDL Number:
MFCD00008565 CAS nummer: 13532-18-8 EINECS: 236-883-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 1.0 |