2-Isopropyl-3-methoxypyrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
I0577-1G
I0577-5G
TCIAI0577-1GEA
630
SEK
TCIAI0577-1G
TCIAI0577-5G
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine ≥98.0%
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
Formel:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,1900 g/mol Flampunkt: 67°C |
MDL Number:
MFCD00006135 CAS nummer: 25773-40-4 EINECS: 247-256-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |