2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
B2959-1G
B2959-5G
TCIAB2959-1GEA
495
SEK
TCIAB2959-1G
TCIAB2959-5G
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine ≥97.0%
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
Formel:
C₉H₁₄N₂O MW: 166.2203 g/mol Kokpunkt: 99°C Flampunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00006136 CAS nummer: 24168-70-5 EINECS: 246-050-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |