2-Methyl-3-propylpyrazine ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0841-25ML
M0841-5ML
TCIAM0841-25MLEA
1450
SEK
TCIAM0841-25ML
TCIAM0841-5ML
2-Methyl-3-propylpyrazine ≥95.0%
2-Methyl-3-propylpyrazine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Flampunkt: 69°C |
MDL Number:
MFCD00010096 CAS nummer: 15986-80-8 EINECS: 240-121-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |