N-Ethylpropylamine ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
E0351-25ML
E0351-250ML
TCIAE0351-25MLEA
1250
SEK
TCIAE0351-25ML
TCIAE0351-250ML
N-Ethylpropylamine ≥97.0%
N-Ethylpropylamine
Formel:
C₅H₁₃N Kokpunkt: 79°C Flampunkt: 4°C |
MDL Number:
MFCD00015198 CAS nummer: 20193-20-8 EINECS: 243-573-4 UN: 2733 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |