2-(2-Nitroethoxy)tetrahydropyran ≥85.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
N0602-25G
N0602-5G
TCIAN0602-25GEA
4300
SEK
TCIAN0602-25G
TCIAN0602-5G
2-(2-Nitroethoxy)tetrahydropyran ≥85.0%
2-(2-Nitroethoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₇H₁₃NO₄ Flampunkt: 48°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00010858 CAS nummer: 75233-61-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |