4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2273-25G C2273-5G
TCIAC2273-25GEA 4250 SEK
TCIAC2273-25G TCIAC2273-5G
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0%
4-Chlorotetrahydropyran
Formel: C₅H₉ClO
MW: 120,5800 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Flampunkt: 46°C
MDL Number: MFCD00074911
CAS nummer: 1768-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&vid=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %