Ethyl-1,3-dithiane-2-carboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D1648-1G
D1648-5G
TCIAD1648-1GEA
695
SEK
TCIAD1648-1G
TCIAD1648-5G
Ethyl-1,3-dithiane-2-carboxylate ≥98.0%
Ethyl-1,3-dithiane-2-carboxylate
Formel:
C₇H₁₂O₂S₂ MW: 192,30 g/mol Flampunkt: 55°C |
MDL Number:
MFCD00006657 CAS nummer: 20462-00-4 EINECS: 243-838-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |