4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
T2670-1G
T2670-5G
TCIAT2670-1GEA
295
SEK
TCIAT2670-1G
TCIAT2670-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formel:
C₄H₅F₃O₂ MW: 142,08 g/mol Kokpunkt: 167°C Smältpunkt: 31°C |
MDL Number:
MFCD00077604 CAS nummer: 406-93-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |