Methyl-4-chloroacetoacetate ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
C0910-25ML C0910-250ML
TCIAC0910-25MLEA 470 SEK
TCIAC0910-25ML TCIAC0910-250ML
Methyl-4-chloroacetoacetate ≥96.0%
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formel: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Kokpunkt: 97°C
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00000938
CAS nummer: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e0afb4022d45b3122f014060a99a08687f30ec2&vid=5e0afb4022d45b3122f014060a99a08687f30ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %