Isoindoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
I0751-1G I0751-5G
TCIAI0751-1GEA 990 SEK
TCIAI0751-1G TCIAI0751-5G
Isoindoline ≥98.0%
Isoindoline
Formel: C₈H₉N
Kokpunkt: 113°C
Smältpunkt: 17°C
Flampunkt: 94°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00605324
CAS nummer: 496-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&vid=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %