Methyl-4-methoxyacetoacetate ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
4-Methoxyacetoacetic acid methyll ester, Methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
M1031-25G
M1031-5G
TCIAM1031-25GEA
1100
SEK
TCIAM1031-25G
TCIAM1031-5G
Methyl-4-methoxyacetoacetate ≥97.0%
Methyl-4-methoxyacetoacetate
Formel:
C₆H₁₀O₄ Kokpunkt: 113°C Flampunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00010183 CAS nummer: 41051-15-4 EINECS: 255-188-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |