4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T2454-1G T2454-5G
TCIAT2454-1GEA 470 SEK
TCIAT2454-1G TCIAT2454-5G
4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176.1400 g/mol
Kokpunkt: 135°C
Flampunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00042413
CAS nummer: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&vid=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %