(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
M1055-25G M1055-5G
TCIAM1055-25GEA 990 SEK
TCIAM1055-25G TCIAM1055-5G
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one ≥98.0%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Kokpunkt: 139°C
Flampunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00010423
CAS nummer: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1530903e8e230acae03334ba5daf567f8c1e17a&vid=b1530903e8e230acae03334ba5daf567f8c1e17a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %