Cyclohexyl isocyanide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1438-5G
C1438-1G
TCIAC1438-5GEA
1525
SEK
TCIAC1438-5G
TCIAC1438-1G
Cyclohexyl isocyanide ≥98.0%
Cyclohexyl isocyanide
Formel:
C₇H₁₁N Kokpunkt: 78°C Flampunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00003839 CAS nummer: 931-53-3 EINECS: 213-238-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |