Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
D1524-25G
D1524-250G
TCIAD1524-25GEA
750
SEK
TCIAD1524-25G
TCIAD1524-250G
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0%
Triethyl-3-phosphonopropionate
Formel:
C₉H₁₉O₅P MW: 238.22 g/mol Kokpunkt: 95°C |
MDL Number:
MFCD00015167 CAS nummer: 3699-67-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |