4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
D3390-1G D3390-5G
TCIAD3390-1GEA 910 SEK
TCIAD3390-1G TCIAD3390-5G
4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260.34 g/mol
Smältpunkt: 242°C
MDL Number: MFCD00051532
CAS nummer: 3365-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f161894d06c9e0b740940d75c7ec3989d332e7&vid=16f161894d06c9e0b740940d75c7ec3989d332e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %