Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B1210-25G
B1210-500G
B1210-100G
TCIAB1210-25GEA
255
SEK
TCIAB1210-25G
TCIAB1210-500G
TCIAB1210-100G
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride ≥99.0%
Formel:
C₄H₁₀Cl₃N |
MDL Number:
MFCD00012515 CAS nummer: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 ADR: 8,II |