3,5-Dibromo-2-methylthiophene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D3999-25G D3999-5G
TCIAD3999-25GEA 4000 SEK
TCIAD3999-25G TCIAD3999-5G
3,5-Dibromo-2-methylthiophene ≥95.0%
3,5-Dibromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₄Br₂S
MW: 255,9583 g/mol
Kokpunkt: 230°C
Smältpunkt: -15°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07781197
CAS nummer: 29421-73-6
EINECS: 249-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&vid=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %