Isobutyl isovalerate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Isobutyl Isovalerate, Isovaleric acid Isobutyl ester
I0197-25ML
I0197-500ML
TCIAI0197-25MLEA
255
SEK
TCIAI0197-25ML
TCIAI0197-500ML
Isobutyl isovalerate ≥98.0%
Isobutyl isovalerate
Formel:
C₉H₁₈O₂ Kokpunkt: 168°C Flampunkt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00048349 CAS nummer: 589-59-3 EINECS: 209-653-8 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,05146 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |