3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
D0090-25ML D0090-500ML
TCIAD0090-25MLEA 255 SEK
TCIAD0090-25ML TCIAD0090-500ML
3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Iminobis(propylamine)
Formel: C₆H₁₇N₃
Kokpunkt: 115°C
Smältpunkt: –14°C
Flampunkt: 117°C
MDL Number: MFCD00008214
CAS nummer: 56-18-8
EINECS: 200-261-2
UN: 2269
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&vid=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %