4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B2155-1G B2155-5G
TCIAB2155-1GEA 1650 SEK
TCIAB2155-1G TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0%
4-Bromo-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
MW: 309,1998 g/mol
Smältpunkt: 232°C
MDL Number: MFCD02685117
CAS nummer: 1762-84-1
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&vid=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %