Dimethylphenylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Dimethyl(phenyl)silane
D2196-25ML D2196-5ML
TCIAD2196-25MLEA 1450 SEK
TCIAD2196-25ML TCIAD2196-5ML
Dimethylphenylsilane ≥97.0%
Dimethylphenylsilane
Formel: C₈H₁₂Si
Kokpunkt: 158°C
Flampunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00008257
CAS nummer: 766-77-8
EINECS: 212-170-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b369635eb1e7fd127a0bb7b0af25e5f0b16967&vid=c1b369635eb1e7fd127a0bb7b0af25e5f0b16967&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %