Triethylenetetramine >60.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, Trientine, DEH 24, EPH 925
T0429-25ML
T0429-500ML
TCIAT0429-25MLEA
230
SEK
TCIAT0429-25ML
TCIAT0429-500ML
Triethylenetetramine >60.0%
Triethylenetetramine
Formel:
C₆H₁₈N₄ MW: 146,24 g/mol Kokpunkt: 266°C Flampunkt: 143°C |
MDL Number:
MFCD00008169 CAS nummer: 112-24-3 EINECS: 203-950-6 UN: 2259 ADR: 8,II Merck Index: 14,09663 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |