Diethyl isopropylidenemalonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
D3942-25G D3942-5G
TCIAD3942-25GEA 2825 SEK
TCIAD3942-25G TCIAD3942-5G
Diethyl isopropylidenemalonate ≥98.0%
Diethyl isopropylidenemalonate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Kokpunkt: 125°C
Flampunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00009147
CAS nummer: 6802-75-1
EINECS: 229-876-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d286746d99f955db1cbf4abbae52b01b039719dc&vid=d286746d99f955db1cbf4abbae52b01b039719dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %