2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
E0515-25ML
E0515-500ML
TCIAE0515-25MLEA
3775
SEK
TCIAE0515-25ML
TCIAE0515-500ML
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane ≥98.0%
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel:
C₆H₁₂O₂ Kokpunkt: 117°C Flampunkt: 13°C |
MDL Number:
MFCD00014108 CAS nummer: 126-39-6 EINECS: 204-785-2 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.9340 to 0.9440 |