3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
M1952-1G M1952-5G
TCIAM1952-1GEA 575 SEK
TCIAM1952-1G TCIAM1952-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₈S
Kokpunkt: 127°C
Smältpunkt: –40°C
Flampunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00040243
CAS nummer: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&vid=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %