2-Methyl-2-oxazoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
M0857-25G M0857-500G M0857-100G
TCIAM0857-25GEA 405 SEK
TCIAM0857-25G TCIAM0857-500G TCIAM0857-100G
2-Methyl-2-oxazoline ≥98.0%
2-Methyl-2-oxazoline
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Kokpunkt: 110°C
Flampunkt: 20°C
MDL Number: MFCD00005298
CAS nummer: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&vid=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %