Bis(methylthio)methane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B1204-25ML B1204-5ML
TCIAB1204-25MLEA 950 SEK
TCIAB1204-25ML TCIAB1204-5ML
Bis(methylthio)methane ≥98.0%
Bis(methylthio)methane
Formel: C₃H₈S₂
MW: 108,23 g/mol
Kokpunkt: 152°C
Flampunkt: 44°C
MDL Number: MFCD00008564
CAS nummer: 1618-26-4
EINECS: 216-577-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01256
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&vid=04b2a70242fd02f030bd7fde880f1eef8f78f380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %